Lithiumniobat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithium niobium oxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
254290-10G
SIAL254290-10GEA 53 EUR
SIAL254290-10G
Lithiumniobat, Sigma-Aldrich®
Lithiumniobat
Formel: LiNbO₃
Molecular Weight: 147,85 g/mol
Schmelzpunkt: 1257 °C
Dichte: 4,638 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011080
CAS-Nummer: 12031-63-9
EINECS: 234-755-4