Zink(II)tellurid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
254320-25G
SIAL254320-25GEA 116 EUR
SIAL254320-25G
Zink(II)tellurid, Sigma-Aldrich®
Zink(II)tellurid
Formel: TeZn
Molecular Weight: 192,99 g/mol
Schmelzpunkt: 1294,85 °C
Dichte: ∼6,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00043079
CAS-Nummer: 1315-11-3
EINECS: 215-260-2
Merck Index: 12,10297