2-Butin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

254339-5G
SIAL254339-5GEA 46.6 EUR
SIAL254339-5G
2-Butin, Sigma-Aldrich®
2-Butin
Formel: C₄H₆
Siedepunkt: 27 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 0,6913 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009275
CAS-Nummer: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 3295
ADR: 3,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR