Chlortripropylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Tripropylsilylchlorid, Tripropylchlorsilan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

254452-5G
SIAL254452-5GEA 54 EUR
SIAL254452-5G
Chlortripropylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlortripropylsilan
Formel: C₉H₂₁ClSi
Molecular Weight: 192,8 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000508
CAS-Nummer: 995-25-5
EINECS: 213-624-5
UN: 2987
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR