3,5-Dichlorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dichlor-2-hydroxybenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
254681-25G
SIAL254681-25GEA 61.2 EUR
SIAL254681-25G
3,5-Dichlorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorsalicylsäure
Formel: C₇H₄Cl₂O₃
Molecular Weight: 207,01 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00002442
CAS-Nummer: 320-72-9
EINECS: 206-281-8