2,3-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

254835-25G
SIAL254835-25GEA 27.1 EUR
SIAL254835-25G
2,3-Dichlorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (100 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010127
CAS-Nummer: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR