3-Aminobenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
m-Aminobenzophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
255254-5G
SIAL255254-5GEA
71.2
EUR
SIAL255254-5G
3-Aminobenzophenon, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₁NO Molecular Weight: 197,24 g/mol |
MDL:
MFCD00017103 CAS-Nummer: 2835-78-1 EINECS: 220-614-4 |