3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Brom-3-phenylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
255386-5G
SIAL255386-5GEA 54 EUR
SIAL255386-5G
3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2), Sigma-Aldrich®
3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2)
Formel: C₁₂H₉Br
Molecular Weight: 233.11 g/mol
Siedepunkt: 299
Schmelzpunkt: 9
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000082
CAS-Nummer: 2113-57-7
EINECS: 218-304-9