1-Amino-4-methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methylpiperazin-1-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
255688-25G
SIAL255688-25GEA
65.1
EUR
SIAL255688-25G
1-Amino-4-methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
1-Amino-4-methylpiperazin
Formel:
C₅H₁₃N₃ Molecular Weight: 115,18 g/mol |
MDL:
MFCD00006154 CAS-Nummer: 6928-85-4 EINECS: 230-053-7 |