Calciumsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

255696-10G 255696-50G
SIAL255696-10GEA 213 EUR
SIAL255696-10G SIAL255696-50G
Calciumsulfat, Sigma-Aldrich®
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Schmelzpunkt: 1350 °C
Dichte: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR