4-Chlor-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
25580-250G
SIAL25580-250GEA 168 EUR
SIAL25580-250G
4-Chlor-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Molecular Weight: 173,56 g/mol
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007113
CAS-Nummer: 89-64-5
EINECS: 201-927-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III