Eisen(II)oxalat Dihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Oxalsäure Eisen(II)salz Dihydrat, Ethandisäure Eisen(II)salz Dihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

255971-10G
SIAL255971-10GEA 113 EUR
SIAL255971-10G
Eisen(II)oxalat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)oxalat Dihydrat
Formel: Fe(C₂O₄)·2H₂O
Molecular Weight: 179,9 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Dichte: 2,28 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150040
CAS-Nummer: 6047-25-2
EINECS: 208-217-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR