Diethylaluminiumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: DEAC

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

256714-100G
SIAL256714-100GEA 351 EUR
SIAL256714-100G
Diethylaluminiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Diethylaluminiumchlorid
Formel: C₄H₁₀AlCl
Molecular Weight: 120,56 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,961 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000459
CAS-Nummer: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
UN: 3394
ADR: 4.2,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR