Methylmagnesiumbromid 3 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
257087-200ML
SIAL257087-200MLEA
226
EUR
SIAL257087-200ML
Methylmagnesiumbromid 3 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Methylmagnesium bromide
Formel:
CH₃BrMg Molecular Weight: 119,24 g/mol |
MDL:
MFCD00000041 CAS-Nummer: 75-16-1 EINECS: 200-844-1 UN: 1928 ADR: 4.3,I |