Phenylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
257125-200ML
SIAL257125-200MLEA
176
EUR
SIAL257125-200ML
Phenylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Phenylmagnesium chloride
Formel:
C₆H₅ClMg Molecular Weight: 136,86 g/mol |
MDL:
MFCD00000464 CAS-Nummer: 100-59-4 EINECS: 202-868-8 UN: 3399 ADR: 4.3,II |