7-Amino-4-methylcumarin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
7-Amino-4-methyl-2-benzopyron, AMC
257370-100MG
257370-500MG
SIAL257370-100MGEA
68.6
EUR
SIAL257370-100MG
SIAL257370-500MG
7-Amino-4-methylcumarin, Sigma-Aldrich®
7-Amino-4-methylcumarin
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 226 °C Dichte: 1,377 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00006868 CAS-Nummer: 26093-31-2 EINECS: 247-454-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...