1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
257451-25G
SIAL257451-25GEA
154
EUR
SIAL257451-25G
1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol, Sigma-Aldrich®
1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol
Formel:
C₈H₃F₁₅O |
MDL:
MFCD00004675 CAS-Nummer: 307-30-2 EINECS: 206-197-1 |