2-Methyl-1-buten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

257486-25G
SIAL257486-25GEA 230 EUR
SIAL257486-25G
2-Methyl-1-buten, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1-buten
Formel: C₅H₁₀
Molecular Weight: 70,13 g/mol
Siedepunkt: 31 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –137,5 °C
Dichte: 0,6496 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009333
CAS-Nummer: 563-46-2
EINECS: 209-250-7
UN: 2459
ADR: 3,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR