1-Iodperfluordodecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Perfluorododecyl iodide, Perfluordodecyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
257834-1G
SIAL257834-1GEA 190 EUR
SIAL257834-1G
1-Iodperfluordodecan, Sigma-Aldrich®
1-Iodperfluordodecan
Formel: C₁₂F₂₅I
Molecular Weight: 745,99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001066
CAS-Nummer: 307-60-8
EINECS: 206-205-3