1-Iodperfluordecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
257842-5G
SIAL257842-5GEA 0 EUR
SIAL257842-5G
1-Iodperfluordecan, Sigma-Aldrich®
1-Iodperfluordecan
Formel: C₁₀F₂₁I
MDL: MFCD00001065
CAS-Nummer: 423-62-1
EINECS: 207-030-5