2-Amino-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
[1,3,4]Thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-Thiadiazol-2-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
258881-5G
SIAL258881-5GEA
37.3
EUR
SIAL258881-5G
2-Amino-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₂H₃N₃S Molecular Weight: 101,13 g/mol |
MDL:
MFCD00003107 CAS-Nummer: 4005-51-0 EINECS: 223-657-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |