1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

258970-5G
SIAL258970-5GEA 31.2 EUR
SIAL258970-5G
1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molecular Weight: 177,08 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007051
CAS-Nummer: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR