3,6-Dibromcarbazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,6-Dibromo-9H-carbazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
259004-5G
SIAL259004-5GEA
56.8
EUR
SIAL259004-5G
3,6-Dibromcarbazol, Sigma-Aldrich®
3,6-Dibromocarbazole
Formel:
C₁₂H₇Br₂N Molecular Weight: 325 g/mol |
MDL:
MFCD00004961 CAS-Nummer: 6825-20-3 |