4-Acetoxyindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Indolyl acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
259047-250MG
SIAL259047-250MGEA
61.6
EUR
SIAL259047-250MG
4-Acetoxyindol, Sigma-Aldrich®
4-Acetoxyindol
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol |
MDL:
MFCD00010678 CAS-Nummer: 5585-96-6 |