Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride ≥94% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
259071-500MG
SIAL259071-500MGEA
198
EUR
SIAL259071-500MG
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride ≥94% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Formel:
C₄₄H₂₈ClFeN₄ Dichte: 1,276 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00012152 CAS-Nummer: 16456-81-8 EINECS: 213-025-9 |