1,4,8,11-Tetraazacyclopentadecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4,8,12-Tetraazacyclopentadecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
259152-1G
SIAL259152-1GEA
264
EUR
SIAL259152-1G
1,4,8,11-Tetraazacyclopentadecan, Sigma-Aldrich®
1,4,8,11-Tetraazacyclopentadecan
Formel:
C₁₁H₂₆N₄ Molecular Weight: 214,35 g/mol |
MDL:
MFCD00010049 CAS-Nummer: 15439-16-4 |