α,3,4-Trichlortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

259179-100G
SIAL259179-100GEA 93.3 EUR
SIAL259179-100G
α,3,4-Trichlortoluol, Sigma-Aldrich®
α,3,4-Trichlortoluol
Formel: C₇H₅Cl₃
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37,5 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000906
CAS-Nummer: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR