(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: DCAA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

259233-10G
SIAL259233-10GEA 36.8 EUR
SIAL259233-10G
(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 205,04 g/mol
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132…133 °C
MDL: MFCD00004318
CAS-Nummer: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR