trans-2-Pentensäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (E)-Pent-2-enoic acid, 2-Pentenoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

259276-25G
SIAL259276-25GEA 116 EUR
SIAL259276-25G
trans-2-Pentensäure, Sigma-Aldrich®
trans-2-Pentenoic acid
Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9903 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002704
CAS-Nummer: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR