2,5-Difluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,5-Difluorbenzoesäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

259365-5G
SIAL259365-5GEA 69.2 EUR
SIAL259365-5G
2,5-Difluorbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,5-Difluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClF₂O
Siedepunkt: 92…93 °C (34 mmHg)
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009929
CAS-Nummer: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR