3-Nonanon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

259519-10ML
SIAL259519-10MLEA 36.5 EUR
SIAL259519-10ML
3-Nonanon, Sigma-Aldrich®
3-Nonanon
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 188 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009541
CAS-Nummer: 925-78-0
EINECS: 213-125-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR