4-Brombenzhydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brombenzoesäurehydrazid, 4-Brombenzohydrazid, 4-Brombenzol-1-carbohydrazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
259624-5G
SIAL259624-5GEA
38.4
EUR
SIAL259624-5G
4-Brombenzhydrazid, Sigma-Aldrich®
4-Brombenzhydrazid
Formel:
C₇H₇BrN₂O Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD00007602 CAS-Nummer: 5933-32-4 EINECS: 227-681-9 |