Methyl-o-anisat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl-2-methoxybenzoat, 2-Methoxybenzoesäuremethylester, o-Anissäuremethylester, 2-Anissäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
259659-25G
SIAL259659-25GEA 34.8 EUR
SIAL259659-25G
Methyl-o-anisat, Sigma-Aldrich®
Methyl-o-anisat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
MDL: MFCD00008423
CAS-Nummer: 606-45-1
EINECS: 210-118-6