Methyl-p-toluat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: p-Toluylsäuremethylester, 4-Tolylsäuremethylester, 4-Toluylsäuremethylester, 4-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-4-methylbenzoat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

259667-250G
SIAL259667-250GEA 74.3 EUR
SIAL259667-250G
Methyl-p-toluat, Sigma-Aldrich®
Methyl-p-toluat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: ∼217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…34 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 89 °C
MDL: MFCD00008441
CAS-Nummer: 99-75-2
EINECS: 202-784-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR