Dinatriumbenzol-1,3-disulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Benzenedisulphonic acid disodium salt, Benzene-1,3-disulphonic acid disodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
259802-100G
SIAL259802-100GEA
66
EUR
SIAL259802-100G
Dinatriumbenzol-1,3-disulfonat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumbenzol-1,3-disulfonat
Formel:
C₆H₄Na₂O₆S₂ Molecular Weight: 282,21 g/mol |
MDL:
MFCD00007492 CAS-Nummer: 831-59-4 EINECS: 212-606-4 |