2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

259810-5G
SIAL259810-5GEA 90 EUR
SIAL259810-5G
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₂₁H₁₅N₃
Molecular Weight: 309,37 g/mol
Siedepunkt: 542 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 243 °C
Dichte: 1,335 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006051
CAS-Nummer: 493-77-6
EINECS: 207-779-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR