1,2-Epoxyoctan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260258-100G
260258-25G
SIAL260258-100GEA
533
EUR
SIAL260258-100G
SIAL260258-25G
1,2-Epoxyoctan, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxyoctan
Formel:
C₈H₁₆O Siedepunkt: 42 °C (0,2 mmHg) Dichte: 0,8395 g/cm³ (0 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005157 CAS-Nummer: 2984-50-1 EINECS: 221-047-5 UN: 3271 ADR: 3,III |