1,2-Tetradecandiol ≥90%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,2-Dihydroxytetradecane, Myristyl glycol, Tetradecane-1,2-diol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

260290-100G
SIAL260290-100GEA 471 EUR
SIAL260290-100G
1,2-Tetradecandiol ≥90%, technische Qualität, Sigma-Aldrich®
1,2-Tetradecanediol
Formel: C₁₄H₃₀O₂
Molecular Weight: 230,39 g/mol
Schmelzpunkt: 62…64 °C (Lit.)
MDL: MFCD00009986
CAS-Nummer: 21129-09-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR