(±)-1,2-Decandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-1,2-Dihydroxydecan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260320-50G
SIAL260320-50GEA
103
EUR
SIAL260320-50G
(±)-1,2-Decandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Decandiol
Formel:
C₁₀H₂₂O₂ Molecular Weight: 174,28 g/mol |
MDL:
MFCD00010739 CAS-Nummer: 1119-86-4 EINECS: 214-288-2 |