o-Toluamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Methylbenzamid, o-Tolylsäureamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

260827-25G
SIAL260827-25GEA 69.6 EUR
SIAL260827-25G
o-Toluamid, Sigma-Aldrich®
o-Toluamid
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…139 °C
MDL: MFCD00007982
CAS-Nummer: 527-85-5
EINECS: 208-427-6
Merck Index: 12,09666

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR