2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

260843-5G
SIAL260843-5GEA 54.9 EUR
SIAL260843-5G
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 159 °C
Dichte: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003325
CAS-Nummer: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR