N-Bromphthalimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
260908-25G
SIAL260908-25GEA
89.1
EUR
SIAL260908-25G
N-Bromphthalimid, Sigma-Aldrich®
N-Bromphthalimid
Formel:
C₈H₄BrNO₂ Molecular Weight: 226,03 g/mol |
MDL:
MFCD00005888 CAS-Nummer: 2439-85-2 EINECS: 219-467-9 |