Methylcumalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
261432-10G
SIAL261432-10GEA
317
EUR
SIAL261432-10G
Methylcumalat, Sigma-Aldrich®
Methylcumalat
Formel:
C₇H₆O₄ Molecular Weight: 154,12 g/mol |
MDL:
MFCD00010120 CAS-Nummer: 6018-41-3 EINECS: 227-871-1 |