trans-4-Pentylcyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
261602-5G
SIAL261602-5GEA
70.4
EUR
SIAL261602-5G
trans-4-Pentylcyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Molecular Weight: 198,30 g/mol |
MDL:
MFCD00009964 CAS-Nummer: 38289-29-1 |