Bromcyan 5 mol/l in Acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyanogenbromid
261610-100ML
SIAL261610-100MLEA
82.2
EUR
SIAL261610-100ML
Bromcyan 5 mol/l in Acetonitril, Sigma-Aldrich®
Bromcyan
Formel:
CBrN Molecular Weight: 105,92 g/mol |
MDL:
MFCD00011597 CAS-Nummer: 506-68-3 EINECS: 208-051-2 UN: 3286 ADR: 3,I |