6-Nitro-m-toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 5-Methyl-2-nitroanilin, 6-Nitro-3-methylanilin, 3-Amino-4-nitrotoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

261661-5G
SIAL261661-5GEA 204 EUR
SIAL261661-5G
6-Nitro-m-toluidin, Sigma-Aldrich®
6-Nitro-m-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 112 °C
MDL: MFCD00007814
CAS-Nummer: 578-46-1
EINECS: 209-423-7
UN: 2660
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR