8-Methylchinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
261769-5G
SIAL261769-5GEA 63.6 EUR
SIAL261769-5G
8-Methylchinolin, Sigma-Aldrich®
8-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Molecular Weight: 143,19 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,0852 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006810
CAS-Nummer: 611-32-5
EINECS: 210-264-0