Phosphorylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phosphor(V)oxychlorid, Phosphoroxidtrichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

262099-10G
SIAL262099-10GEA 181 EUR
SIAL262099-10G
Phosphorylchlorid, Sigma-Aldrich®
Phosphorylchlorid
Formel: POCl₃
Molecular Weight: 153,33 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1 °C
Dichte: 1,645 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011443
CAS-Nummer: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07506

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR