1-Iodperfluorhexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

262145-25G 262145-5G
SIAL262145-25GEA 78.3 EUR
SIAL262145-25G SIAL262145-5G
1-Iodperfluorhexan, Sigma-Aldrich®
1-Iodperfluorhexan
Formel: C₆F₁₃I
Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 2,0564 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001063
CAS-Nummer: 355-43-1
EINECS: 206-586-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR