Pentafluornitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-nitrobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
262218-5G
SIAL262218-5GEA
125
EUR
SIAL262218-5G
Pentafluornitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Pentafluornitrobenzol
Formel:
C₆F₅NO₂ Molecular Weight: 213,06 g/mol |
MDL:
MFCD00007049 CAS-Nummer: 880-78-4 EINECS: 212-915-4 |